Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Dialyseslange
Beskrivelse
Multifunktionsdialyseslanger er ideelle til generel dialyse til en række forskellige anvendelser og volumener
- Membran kvalitet
- Membran type: RC
- Molekylvægt cut-off: 12 til 14K
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialyse membran |
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Format | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,88 tommer |
| Længde (engelsk) | 50 ft. |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Kapacitet (metrisk) | 18 mL |
| Mængde | 50 stk |
| Vis mere |