Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Dialyseslange
Artikelnummer. 11455859
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
20.4 mm
29 mm
48 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11455859 16 mm Hver
11465859 48 mm Hver
11445859 6.4 mm Hver
11581060 20.4 mm Hver
11591060 29 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11455859 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 DKK
    1985.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 1364.90 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Multifunktionsdialyseslanger er ideelle til generel dialyse til en række forskellige anvendelser og volumener
  • Membran kvalitet
  • Membran type: RC
  • Molekylvægt cut-off: 12 til 14K
Tekniske data
Produkttype Dialyse membran
MWCO 12 til 14 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Format Tubing
Diameter (metrisk) 16 mm
Diameter (engelsk) 0,6 tommer
Længde (engelsk) 98.4 ft.
Længde (metrisk) 30 m
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Nogle slangeruller indeholder ikke glycerin og kræver ikke iblødsætning før brug