Få mere at vide
Spectrum™ Labs Standard RC Dialyseskive
Artikelnummer. 12767526
Diameter (metrisk):
33 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12767526
Brand: Spectrum™ Labs 132484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til standardkarakter RC dialyseslange
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.
  • Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
  • Supplied dry with a glycerol as a humectant
Tekniske data
Produkttype Standard RC Dialysis Disc
Diameter (metrisk) 33 mm
Mængde 50 Pk.
Til brug med (applikation) For standard grade RC dialysis tubing