Få mere at vide
Spectrum™ Labs Standard RC Dialyseskive
Diameter (metrisk):
33 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.
- Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
- Supplied dry with a glycerol as a humectant
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard RC Dialysis Disc |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Mængde | 50 Pk. |
| Til brug med (applikation) | For standard grade RC dialysis tubing |