Få mere at vide
Spectrum™ Labs Standard RC Dialyseskive
Artikelnummer. 12727526
Diameter (metrisk):
33 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12727526
Brand: Spectrum™ Labs 132482
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til standardkarakter RC dialyseslange
Til brug med Spectrum Equilibrium Dialyzer og Spectra/Por™ MacroDialyzer systemer.
  • Regenereret cellulose (RC ) forskårne membranskiver
  • Leveres tørt med en glycerol som fugtighedsbevarende middel
Tekniske data
Produkttype Standard RC Dialyseskive
Diameter (metrisk) 100 mm
Mængde 50 Pk.
Til brug med (applikation) Til standardkarakter RC dialyseslange