missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 85 mm kassehøjde

Artikelnummer. 15230714 Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15230714

Brand: Tenak™ TE23244

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Standard Rack passer ind i enhver opretstående fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.

  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Konstrueret af rustfrit stål

Tekniske data

Array 5 x 4
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 16
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 560 x 139 x 352 mm
Højde (metrisk) 85 mm (kasse)
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.