Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 50 mm kassehøjde
Artikelnummer. 11561815 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11561815
Brand: Tenak™ TE23120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard Rack passer ind i enhver opretstående fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.
  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Array 3 x 3
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 9
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 422 x 129 x 168 mm
Højde (metrisk) 50 mm (kasse)