Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 32 mm kassehøjde
Artikelnummer. 15200644 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Array:
10 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 3
6 x 4
6 x 5
7 x 3
7 x 4
7 x 5
8 x 3
8 x 4
8 x 5
9 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15200644
Brand: Tenak™ TE23050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard Rack passer ind i enhver opretstående fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.
  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Array 5 x 3
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 15
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 422 x 139 x 180 mm
Højde (metrisk) 32 mm (kasse)