Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 130 mm kassehøjde
Artikelnummer. p-9281048 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12419530
Brand: Tenak™ TE23334
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard Rack passer ind i enhver opretstående fryser og kan bruges med alle standard kryobokse.
  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Stativ kan bruges med alle frysermærker
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Array 3 x 4
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Dimensioner (L x B x H) 560 x 140 x 401 mm
Højde (metrisk) 130 mm (kasse)