Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til opretstående fryser, 130 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Stativ kan bruges med alle frysermærker
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 4 |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 8 |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 140 x 268 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm (kasse) |