missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til mikrotiterplader, til opretstående frysere, 25 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Mikrotiterplader (24)
Mikrotiterplader (30)
Mikrotiterplader (32)
Mikrotiterplader (36)
Mikrotiterplader (40)
Mikrotiterplader (42)
Mikrotiterplader (44)
Mikrotiterplader (48)
Mikrotiterplader (50)
Mikrotiterplader (56)
Mikrotiterplader (60)
Mikrotiterplader (70)
Mikrotiterplader (72)
Mikrotiterplader (84)
Array:
10 x 4
10 x 5
10 x 6
10 x 7
11 x 4
12 x 5
12 x 6
12 x 7
15 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
8 x 4
8 x 5
8 x 6
8 x 7
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Til brug i opretstående frysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af rustfrit stål
Spezifikation
Spezifikation
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 540 x 135 x 212 mm |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Holder | Mikrotiterplader (48) |
| Array | 8 x 6 |
| Materiale | Rustfrit stål |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur