Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til mikrotiterplader, til opretstående frysere, 16 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkterBeskrivelse
- Til brug i opretstående frysere
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Holder | Mikrotiterplader (78) |
| Rør Array | 13 x 6 |
| Dimensioner (L x B x H) | 540 x 135 x 221 mm |
| Højde (metrisk) | 16 mm |