Få mere at vide
Tenak™ Standard stativ til mikrotiterplader, til kummefrysere, 65 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkterBeskrivelse
- Til brug i kummefrysere
- Reoler leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Mikrotiterplader |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 10 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 135 x 92 x 669 mm |
| Inkluderer | Låsestang |
| Højde (metrisk) | 65 mm |