Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silikoneslange
Artikelnummer. 11998179
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
8 mm
11,1 mm
15,9 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
20,6 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11998179 6,4 mm 11,2 mm 15m
11908189 8 mm 12,8 mm 15m
12326889 11,1 mm 15,9 mm Hver
12366889 15,9 mm 20,6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11998179 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 9570214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 DKK
    5087.85 DKK / 15m
    Spare 72.15 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tygon™ SPT-3350 Silikoneslange til transport af mad og drikke.
Tygon™ SPT-3350 slange fra Saint-Gobain er ideel til udskænkning af mad og drikke. Det er op til tre gange glattere end andre silikoneslanger.
  • Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
  • Minimal ekstraherbar hjælper med at bevare væskeintegriteten
  • Fremragende væskestrømningsegenskaber
  • Komplet beholdning af tilgængelige standardstørrelser, inklusive metriske størrelser
Typiske anvendelser
  • Udlevering af mad og drikke
Tygon™ SPT-3350 slanger opfylder FDA 21 CFR 175.300 og NSF 51 certificering.
Tygon™ SPT-3350 silikoneslange har en Master File med USA Food and Drug Administration.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21 CFR Part 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,44 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 11,2 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,09 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2.4 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, kosmetisk og medicinsk industri.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Emballagemængde 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 0,84 bar (ved 23 °C)/0,77 bar (ved 160 °C)
Vakuum niveau 759 mm Hg (ved 23 °C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Overførselsslange