Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle, aftagelige nåle, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 15244583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
100μ l
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
25 g
26'ere G
Nålespids stil:
90° Stump
Fasning
Side hul
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15244583
Brand: Thermo Scientific™ 365N5214
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar manuel prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuelle aftagelige nålesprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografiinstrumenter (GC) med eller uden nål, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver tillid til analytiske resultater, gang på gang. Vælg mellem en række størrelser og typer. Disse sprøjter fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelresistente markeringer.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
Nålepunkt nummer 365 RN463
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Erstatningsnål 365RN463
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.