Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle, aftagelige nåle, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar manuel prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuelle aftagelige nålesprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografiinstrumenter (GC) med eller uden nål, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver tillid til analytiske resultater, gang på gang. Vælg mellem en række størrelser og typer. Disse sprøjter fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelresistente markeringer.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Especificaciones
Especificaciones
| Nålemåler | 22 G |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål |
| Nålepunkt nummer | 365 RN463 |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Længde (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålespids stil | Fasning |
| Til brug med (udstyr) | Gaskromatografisystemer |
| Erstatningsnål | 365RN463 |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.