Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle, aftagelige nåle, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10523035 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
100μ l
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
25 g
26'ere G
Nålespids stil:
90° Stump
Fasning
Side hul
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10523035
Brand: Thermo Scientific™ 365HLG51
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar manuel prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuelle aftagelige nålesprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografiinstrumenter (GC) med eller uden nål, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver tillid til analytiske resultater, gang på gang. Vælg mellem en række størrelser og typer. Disse sprøjter fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelresistente markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt LC autosampler sprøjte, aftagelig nål
Engangs Genanvendelig
Nålepunkt nummer 365 RNL25
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil 90° Stump
Til brug med (udstyr) Rheodyne og Valco Injektorer
Erstatningsnål 365RNL25
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.