Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle, aftagelige nåle, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10435923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
100μ l
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
25 g
26'ere G
Nålespids stil:
90° Stump
Fasning
Side hul
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Nålespids stil unitSize
10435923 500 μl 22s G Stump Hver
10111033 10μ l 22 G 90° Stump Hver
10552455 25 μl 22s G Stump Hver
10630564 50μ l 22 G 90° Stump Hver
10523035 100μ l 22 G 90° Stump Hver
10394563 250 μl 22 G Stump Hver
15234573 10μ l 26'ere G Fasning Hver
11524070 1 ml 22s G Stump Hver
15224583 5 ml 22 G Fasning Hver
15224603 5 ml 22s G Stump Hver
15244583 10 ml 22 G Fasning Hver
15254583 10 ml 22s G Stump Hver
15274583 10 ml 22s G Side hul Hver
10117714 25μ L 25 g Fasning Hver
10127744 500 μl 25 g Fasning Hver
10640626 1 ml 23 G Fasning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10435923 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365JLG71
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar manuel prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuelle aftagelige nålesprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografiinstrumenter (GC) med eller uden nål, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver tillid til analytiske resultater, gang på gang. Vælg mellem en række størrelser og typer. Disse sprøjter fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelresistente markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22s G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, aftagelig nål
Engangs Genanvendelig
Nålepunkt nummer 365 RNL25
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 500 μl
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Erstatningsnål 365RNL25
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.