Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle, aftagelige nåle, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10394563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
100μ l
250 μl
500 μl
1 ml
5 mL
10 mL
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
25 g
26s G
Nålespids stil:
90° Stump
Blunt
Fasning
Side hul
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10394563
Brand: Thermo Scientific™ 365ILG61
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ Aftagelige nålesprøjter til nøjagtig og reproducerbar manuel prøveindføring i GC-instrumenter, med eller uden nål.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuelle aftagelige nålesprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografiinstrumenter (GC) med eller uden nål, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver tillid til analytiske resultater, gang på gang. Vælg mellem en række størrelser og typer. Disse sprøjter fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelresistente markeringer.
Durability
The enhanced design of the syringes delivers:
  • Improved solvent resistance
  • Greater temperature range
  • Increased operational smoothness
  • Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
  • Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
  • Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
  • Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gas Tight GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Engangs Reusable
Nålepunkt nummer 365 RNL25
Mængde 1/Ea.
Volumen (metrisk) 250 μl
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) Rheodyne and Valco Injectors
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.