Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 4,005, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
For at sikre pålidelige, rapporterbare pH-målinger er denne pH-bufferstandard direkte sporbar til IUPAC pH-skalaen via en ubrudt sporbarhedskæde. Sporbar analyse er nødvendig for konsistens og universel accept af pH-resultater, herunder accept af tilsynsorganer.
- Fremstillet i henhold til DIN 19266
- Leveres med et detaljeret analysecertifikat, som beskriver sporbarhed til NIST
- Kalibreret til en standardpræcision NIST værdi
- Certificering til ISO 9001:2008 og akkrediteret til ISO 17025
- Temperaturafhængighedsdata er trykt på etiketten, ligesom partinumre og udløbsdatoer
- Forlænget holdbarhed med forbedret stabilitet, der —kan bruges til udløbsdatoen, selv efter åbning
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Analysecertifikat | Yes |
| pH | 4.005 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Lugt | Characteristic |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |