Få mere at vide
Ratiolab™ Standard engangsposer af polypropylen
Beskrivelse
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Posen må ikke lukkes helt til autoklavering
- Praktisk bordstativ, plastbelagt, med 3 gummifødder tilgængelig til taskestørrelse 200 x 300 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B) | 700W x 1100mmH |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Kapacitet (metrisk) | 110 l |
| Tykkelse (metrisk) | 50 μm |