Få mere at vide
Ratiolab™ Standard engangsposer af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
38 l
60 l
110 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 350
Pakke med 500
Beskrivelse
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Posen må ikke lukkes helt til autoklavering
- Praktisk bordstativ, plastbelagt, med 3 gummifødder tilgængelig til taskestørrelse 200 x 300 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 l |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Tykkelse (metrisk) | 50μ m |
| Dimensioner (L x B) | 600W x 800mmH |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |