Få mere at vide
Ratiolab™ Standard engangsposer af polypropylen
Artikelnummer. 10045580
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
38 l
60 l
110 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 350
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10045580 2,5 l Pakke med 100
13437477 110 l Pakke med 350
10676483 38 l -
10779331 60 l Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10045580 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 7001000
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse poser til bortskaffelse af forurenet laboratorieudstyr. Ratiolab™ Standard engangsposer af polypropylen er lavet af en meget stærk PP-film med en bred søm i bunden.
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Posen må ikke lukkes helt til autoklavering
  • Praktisk bordstativ, plastbelagt, med 3 gummifødder tilgængelig til taskestørrelse 200 x 300 mm
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Dimensioner (L x B) 200W x 300mmH
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Tykkelse (metrisk) 50 μm