Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard Plate Count Agar (APHA) (Dehydreret)
Bestem antallet af plader af mikroorganismer i fødevarer, mælkeprøver, spildevand og andre materialer af sanitær betydning med dette medium.
1335.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | APHA, AOAC , PHLS, ISO 11133:2014 |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttype | Agar |
Test Type | Standardpladetal for mikroorganismer |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10679554
|
Thermo Scientific™
CM0463B |
500 g |
1335.00 DKK
500g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Bestem antallet af plader af mikroorganismer i fødevarer, mælkeprøver, spildevand og andre materialer af sanitær betydning med dette medium.
- Opfylder formulering af APHA, AOAC og PHLS
- Kvalitetskontrol af Standard Plate Count Agar (APHA) omfatter test iht ISO 11133:2014
Tekniske data
APHA, AOAC , PHLS, ISO 11133:2014 | |
Pulver | |
Agar | |
Standardpladetal for mikroorganismer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Standard Plate Count Agar (APHA) (Dehydreret)