Få mere at vide
Brannan Standard infrarødt industrielt termometer
Artikelnummer. 31810762
Skift visning
Maks. Temperatur (metrisk):
350 °C
Artikelnummer. Maks. Temperatur (metrisk)
31810762 350 °C
1 options
Artikelnummer. 31810762 Leverandør Brannan Leverandørnr. 38/701/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.67 DKK
    306.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.32 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Håndholdt industrielt infrarødt termometer
  • Håndholdt testtermometer med fleksibelt kabel og tilspidset probe i rustfrit stål til nøjagtig temperaturmåling
  • Fuldstændig vandtæt IP68-klassificering
  • Temperaturområde -40 °C til +300 °C
  • Leveres med 2-punkts kalibreringscertifikat ved 0 °C og 100 °C
  • Høj-/lavtemperaturalarm
  • Baggrundsbelysning
  • Magnet monteret på bagsiden
  • Maksimal min-optagelse
  • Automatisk slukning
  • Håndholdt, flipstativ og hængekrog,
  • HACCP-kompatibel
  • Leveres med beskyttelsespose
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ROHS, WEEE
Engangs Genanvendelig
Produkttype Digital infrarød
Maks. Temperatur (engelsk) 662 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 350 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Batteritype 1 x 9 V
Vise Digital LCD
IP-vurdering Ingen