Få mere at vide
Sampling Systems™ Standard Heavy Duty Ex-håndhjul
Product Code. 15899341 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
175 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. Diameter (metrisk) unitSize
15899341 175 mm Hver
1 options
Product Code. 15899341 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. 5070D05
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sampling Systems™ Standard Heavy Duty Ex Hand Reel er til brug med Sub Sampler Pro.
  • Til brug med Sub Sampler Pro
  • Polypropylen konstruktion
Specifications
Produkttype Hand Reel
Materiale Conductive Polyamide, Aluminum
Diameter (metrisk) 175 mm
Bredde (metrisk) 55 mm