Få mere at vide
Koettermann™ Standard hængende skab, 900x780x366mm
Artikelnummer. 15713122
Låsemekanisme:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15713122
Brand: Koettermann™ 30700205
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Koettermann™ Standard hængende skab, 900x780x366mm giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov.
  • Væghængt skab
  • To døre
  • Én hylde
  • Sidepaneler
Tekniske data
Produkttype Væghængt skab
Dimensioner (D x B x H) 366 x 900 x 780 mm
Låsemekanisme Nej
Antal døre 2
Antal hylder 1