Få mere at vide
Koettermann™ Standard hængende skab, 900x630x350mm
Artikelnummer. 15763112
Låsemekanisme:
Ja
Nej
Dørtype:
Åben front/ingen døre
Glasskydedøre
Antal døre:
1
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15763112
Brand: Koettermann™ 30700200
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Koettermann™ Standard hængende skab, 900x630x350mm giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov.
  • Væghængt skab
  • Én hylde
  • Sidepaneler
Tekniske data
Produkttype Væghængt skab
Dimensioner (D x B x H) 350 x 900 x 630 mm
Dørtype Åben front/ingen døre
Låsemekanisme Nej
Antal døre Ingen
Antal hylder 1