Få mere at vide
BRAND™ Standard jordledstragt
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
50 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 40 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Stilk til NS 14/23 |
| Mængde | 10 |
| Produkttype | Standard jordledstragt |