Få mere at vide
BRAND™ Standard jordledstragt
Artikelnummer. 11824120 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
50 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11824120
Brand: BRAND™ 94915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Halvrund krop
  • Stilken passer til standard jordstik
  • Ideel til påfyldning af væsker eller pulvere i flerhalsede kolber
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
    Materiale Polypropylen
    Til brug med (udstyr) Stilk til NS 29/32
    Mængde 5
    Produkttype Standard jordledstragt