Få mere at vide
Cole-Parmer™ Standardkvalitet Rochester Pean tang, lige
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
18.415 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Standard karakter
- Rustfrit stål
- Lige ende type
- Ikke beregnet til medicinske anvendelser eller patientbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 7,25 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 18.415 cm |
| Produkttype | Pincet |
| Grad | Standard |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til mindre kritiske applikationer |
| Oversigt | Standardkvalitet Rochester Pean pincet med lige ende; Autoklaverbar |
| Stil | Lige ende |