Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard pumpesæt for væskeoverførsel
Artikelnummer. 17820687 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
1/4 tomme ID x 3/32 tommer Væggen
3/8 tommer ID x 1/8 tomme Væggen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner
17820687 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
17810687 1/4 tomme ID x 3/32 tommer Væggen
17800687 3/8 tommer ID x 1/8 tomme Væggen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17820687 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31101.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 12,7 mm (1/2 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, 0,25 m (10 tommer) C-Flex 374 til 0,5 m (19,7 tommer) Pharmed BPT til 0,25 m (10 tommer), C-Flex 374
Slangestørrelse 0,25 m C-Flex 374, 0,5 m Pharmed BPT