Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard væskeoverførselssamling Y-sæt
Artikelnummer. p-8245128 Shop alle Thermo Scientific produkter
Slange stil:
3 x 12,7 mm (1/2 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
3 x 3,2 mm (1/8 tommer) ID x 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
3 x 6,35 mm (1/4 tommer) ID x 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
3 x 6.35mm (1/4 in) ID C-Flex 374
3 x 9,52 mm (3/8 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
Dimensioner:
1/2 in. ID x 1/8 in. wall
1/4 in. ID x 1/16 in. wall
1/4 in. ID x 3/32 in. wall
1/8 in. ID x 1/16 in. wall
3/8 in. ID x 1/8 in. wall
Artikelnummer. 17840627
Brand: Thermo Scientific™ SH31092.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/8 in. ID x 1/16 in. wall
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 3 x 3,2 mm (1/8 tommer) ID x 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
Slangestørrelse 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.)