Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard væskeoverførselssamling Y-sæt
Artikelnummer. 17800807 Shop alle Thermo Scientific produkter
Slange stil:
3 x 12,7 mm (1/2 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
3 x 3,2 mm (1/8 tommer) ID x 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
3 x 6,35 mm (1/4 tomme) indvendig diameter C-Flex 374
3 x 6,35 mm (1/4 tommer) ID x 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
3 x 9,52 mm (3/8 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2 x 0,51 m (20 tommer) til 0,51 m (20 tommer)
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 1/8 tomme væg
1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg
3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
Artikelnummer. 17800807
Brand: Thermo Scientific™ SH31094.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  •  One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
  • Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
  • Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
  • Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
Indhold og opbevaring Approved for storage at ambient conditions (15°C to 30°C).
Slange stil 3 x 6,35 mm (1/4 tomme) indvendig diameter C-Flex 374
Slangestørrelse 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.)