Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard forlængelsessæt for væskeoverførsel
Artikelnummer. 17890617 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slange stil:
12,7 mm (1/2 tomme) ID C-Flex 374
3,2 mm (1/8 tomme) ID C-Flex 374
6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374
9,52 mm (3/8 tommer) ID C-Flex 374
Slangestørrelse:
1 m (3,25 fod)
2,5 m (8,2 fod)
5 m (16,4 fod)
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
1/4 tomme ID x 1/16 tomme Væggen
1/4 tomme ID x 3/32 tommer Væggen
1/8 tommer ID x 1/16 tomme Væggen
3/8 tommer ID x 1/8 tomme Væggen
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil Slangestørrelse Dimensioner
17890617 12,7 mm (1/2 tomme) ID C-Flex 374 2,5 m (8,2 fod) 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
17850677 12,7 mm (1/2 tomme) ID C-Flex 374 5 m (16,4 fod) 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
17830617 3,2 mm (1/8 tomme) ID C-Flex 374 2,5 m (8,2 fod) 1/8 tommer ID x 1/16 tomme Væggen
17820617 3,2 mm (1/8 tomme) ID C-Flex 374 5 m (16,4 fod) 1/8 tommer ID x 1/16 tomme Væggen
17850617 6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374 1 m (3,25 fod) 1/4 tomme ID x 1/16 tomme Væggen
17840617 6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374 2,5 m (8,2 fod) 1/4 tomme ID x 1/16 tomme Væggen
17830677 6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374 5 m (16,4 fod) 1/4 tomme ID x 1/16 tomme Væggen
17810677 6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374 1 m (3,25 fod) 1/4 tomme ID x 3/32 tommer Væggen
17860617 6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374 2,5 m (8,2 fod) 1/4 tomme ID x 3/32 tommer Væggen
17880617 6,35 mm (1/4 tomme) ID C-Flex 374 5 m (16,4 fod) 1/4 tomme ID x 3/32 tommer Væggen
17870617 9,52 mm (3/8 tommer) ID C-Flex 374 1 m (3,25 fod) 3/8 tommer ID x 1/8 tomme Væggen
17840677 9,52 mm (3/8 tommer) ID C-Flex 374 2,5 m (8,2 fod) 3/8 tommer ID x 1/8 tomme Væggen
17810617 3,2 mm (1/8 tomme) ID C-Flex 374 1 m (3,25 fod) 1/8 tommer ID x 1/16 tomme Væggen
17860677 9,52 mm (3/8 tommer) ID C-Flex 374 5 m (16,4 fod) 3/8 tommer ID x 1/8 tomme Væggen
17810627 12,7 mm (1/2 tomme) ID C-Flex 374 1 m (3,25 fod) 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17890617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31083.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 12,7 mm (1/2 tomme) ID C-Flex 374
Slangestørrelse 2,5 m (8,2 fod)