Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard forlængelsessæt for væskeoverførsel
Artikelnummer. 17840677 Shop alle Thermo Scientific produkter
Slange stil:
12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod))
9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
Slangestørrelse:
1 m (3,25 fod)
2,5 m (8,2 fod)
5 m (16,4 fod)
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 1/8 tomme væg
1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg
3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
Artikelnummer. 17840677
Brand: Thermo Scientific™ SH31082.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
Slangestørrelse 2,5 m (8,2 fod)