Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard forlængelsessæt for væskeoverførsel
Artikelnummer. 17840617 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slange stil:
12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod))
9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod)
Slangestørrelse:
1 m (3,25 fod)
2,5 m (8,2 fod)
5 m (16,4 fod)
Dimensioner:
1/2 tomme ID x 1/8 tomme væg
1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg
3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil Slangestørrelse Dimensioner
17840617 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod) 2,5 m (8,2 fod) 1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
17850677 12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod) 5 m (16,4 fod) 1/2 tomme ID x 1/8 tomme væg
17830617 3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod) 2,5 m (8,2 fod) 1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg
17820617 3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod) 5 m (16,4 fod) 1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg
17850617 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod) 1 m (3,25 fod) 1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
17830677 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod) 5 m (16,4 fod) 1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
17810677 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod) 1 m (3,25 fod) 1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
17860617 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod) 2,5 m (8,2 fod) 1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
17880617 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 2,4 mm (3/32 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod) 5 m (16,4 fod) 1/4 tomme ID x 3/32 tommer væg
17870617 9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod)) 1 m (3,25 fod) 3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
17840677 9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod) 2,5 m (8,2 fod) 3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
17810617 3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod) 1 m (3,25 fod) 1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg
17860677 9,52 mm (3/8 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod) 5 m (16,4 fod) 3/8 tommer ID x 1/8 tomme væg
17810627 12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 1 m (3,25 fod) 1 m (3,25 fod) 1/2 tomme ID x 1/8 tomme væg
17890617 12,7 mm (1/2 tommer) ID, 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod) 2,5 m (8,2 fod) 1/2 tomme ID x 1/8 tomme væg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17840617 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31080.02
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/4 tomme ID x 1/16 tommer væg
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 6,35 mm (1/4 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 fod)
Slangestørrelse 2,5 m (8,2 fod)