Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard forlængelsessæt for væskeoverførsel
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
- Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
- Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
- Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
- Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 1/8 tommer ID x 1/16 tomme væg |
| Indhold og opbevaring | Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C). |
| Slange stil | 3,2 mm (1/8 tommer) ID, 1,6 mm (1/16 tommer) væg, C-Flex 374, 5 m (16,4 fod) |
| Slangestørrelse | 5 m (16,4 fod) |