Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard adaptersæt for væskeoverførsel, BioTitan retention, 1/4 tommer til 3/8 tommer. (1/16 tommer væg)
Artikelnummer. 32178698 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
32178698 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 32178698 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31277.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamling med BioTitan produkter øger engangsproduktets fleksibilitet. De tilslutter sig vores standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige hvor du har brug for dem.
Thermo Scientific Standard væskeoverførselssamling med BioTitan produkter øger engangsproduktets fleksibilitet. De tilslutter sig vores standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige hvor du har brug for dem. De leverer forenklet tilslutning og muliggør større proceseffektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Nu fremstillet med BioTitan Retentionsenhed designet —til at give overlegen universel fastholdelse af slanger, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved forbindelsespunkter
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene rum for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard BPC produkter til at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter for at imødekomme behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige produktionsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde let vælges fra disse designs.
Alle Standard Fluid Transfer Assembly-produkter er konstrueret af konnektorer og termoplastisk elastomer (TPE)-rør til brug med svejsere. Forlængersættet fås i en række forskellige slangestørrelser og længder for at imødekomme dine behov for væskeoverførsel.
Disse Standard Fluid Transfer Assembly-produkter giver et fælles sæt produkter, der imødekommer et omfattende sæt behov. De fremstilles på flere steder globalt for at minimere bekymringerne for produktionsafbrydelser og forsyningsmangel. Disse produkter er bygget til vores høje kvalitetsstandarder for at lette succesen af din proces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 1/4 til 3/8 tommer.
Til brug med (applikation) Bioprocessing til engangsbrug
Mængde 1 sæt
Produkttype Adapter sæt