Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard adaptersæt til væskeoverførselssamling, 1/4 tommer. (3/32 in. væg) til 1/2 in.
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
- Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
- Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
- Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
- Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C). |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Slange stil | 6,35 mm (1/4 tomme) indretning x 2,4mm (3/32 tommer) væg til 12,7 mm (1/2 tomme) indretning x 3,2 mm (1/8 tommer) væg C-Flex 374 |
| Rørledning 1 | 0.5 m |