Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard adaptersæt til væskeoverførselssamling, 1/4 tommer. (3/32 tommer væg) til 3/8 tommer.
Artikelnummer. 17830627 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17830627 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17830627 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31089.01
 Begrænset vare
På lager
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Slange stil 6,35 mm (1/4 tomme) indretning x 2,4mm (3/32 tommer) væg til 9,52 mm (3/8 tommer) indretning x 3,2 mm (1/8 tommer) væg C-Flex 374
Rørledning 1 0.5 m