Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard adaptersæt til væskeoverførsel
Artikelnummer. p-8245127 Shop alle Thermo Scientific produkter
Slange stil:
6,35 mm (1/4 in) x 1,6 mm (1/16 in) væg til 12,7 mm (1/2 in) ID x 3,2 mm (1/8 in) væg, C-Flex 374, 2m (20 tommer)
9,52 mm (3/8 tommer) x 3,2 mm (1/8 tommer) væg til 12,7 mm (1/2 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2m (20 tommer)
Artikelnummer. 17820627
Brand: Thermo Scientific™ SH31091.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 3/8 in. to 1/2 in. ID x 1/8 in. wall
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 9,52 mm (3/8 tommer) x 3,2 mm (1/8 tommer) væg til 12,7 mm (1/2 tommer) ID x 3,2 mm (1/8 tommer) væg, C-Flex 374, 2m (20 tommer)
Slangestørrelse 2 m (20 in) Length