Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard adaptersæt til væskeoverførsel
Artikelnummer. 17820627 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Slange stil:
1/4 tomme til 1/2 tomme ID C-Flex 374
3/8 tommer til 1/2 tomme ID C-Flex 374
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slange stil
17820627 3/8 tommer til 1/2 tomme ID C-Flex 374
17800627 1/4 tomme til 1/2 tomme ID C-Flex 374
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17820627 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31091.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Forenkle procesforbindelser og muliggør større effektivitet for de fleste upstream- og downstream-procesoperationer.
Standard Fluid Transfer Assembly-produkter forbindes med Thermo Scientific standard Labtainer BPC'er, Productainer BPC'er, engangsbioreaktorer, blandere og fermentorer lige på værkstedet for at levere et omfattende og komplet sæt engangsprodukter, der opfylder behovene i din facilitet eller proces. Designet til at hjælpe mange almindelige arbejdsgulvsprocesser såsom prøveudtagning, overførsel og påfyldning, kan en passende løsning i den nødvendige slangestørrelse og -længde nemt vælges fra disse designs.
  • Et sæt lagerførte produkter reducerer antallet af tilpassede lagerbeholdningsenheder (SKU'er), forenkler bestillingsprocessen og reducerer kravene til produktopbevaring
  • Flere produktionssteder sikrer sikkerhed i produktforsyningen
  • Produceret under cGMP-betingelser i ISO 7 rene områder for at sikre et højt kvalitetsniveau
  • Karakteriseret ved hjælp af ISO , USP , EP og ASTM testmetoder til at validere ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 3/8 tommer til 1/2 tomme ID x 1/8 tomme Væggen
Indhold og opbevaring Godkendt til opbevaring ved omgivende forhold (15 °C til 30 °C).
Slange stil 3/8 tommer til 1/2 tomme ID C-Flex 374
Slangestørrelse 2 m (20 tommer) længde