Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco™ Injektorer
Artikelnummer. 10631714 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 μl
10 μl
25 μl
50μ l
100 μl
250 μl
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10631714 500 μl Hver
10324133 5 μl Hver
10110743 10 μl Hver
10715564 25 μl Hver
10171073 50μ l Hver
10160503 100 μl Hver
10120553 250 μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10631714 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365JL281
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco Injektorer tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco Injektorer tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
  • Firkantet spids for at forhindre beskadigelse af injektoren
  • Bredt udvalg af volumener
  • Præcision fremstillet af borosilikatglas og rustfrit stål
  • Robust design og letlæselige markeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 500uL
Produkttype HPLC autosampler sprøjte
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 500 μl
Til brug med (udstyr) Injektor
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.