Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco™ Injektorer
Artikelnummer. 10171073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
5 μl
10 μl
25 μl
50μ l
100 μl
250 μl
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10171073
Brand: Thermo Scientific™ 365GL251
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco Injektorer tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco Injektorer tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
  • Firkantet spids for at forhindre beskadigelse af injektoren
  • Bredt udvalg af volumener
  • Præcision fremstillet af borosilikatglas og rustfrit stål
  • Robust design og letlæselige markeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 50 uL
Nålemåler 22 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype HPLC autosampler sprøjte
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 50μ l
Nålespids stil 90° Stump
Til brug med (udstyr) Injektor
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.