Få mere at vide
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco™ Injektorer Artikelnummer.: 10110743
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco™ Injektorer
Artikelnummer. 10110743 Shop alle Thermo Scientific produkter
10 μL, Hver
Volumen (metrisk):
5 μL
10 μL
25 μL
50μ l
100 μL
250 μL
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10110743
Brand: Thermo Scientific™ 365DL231
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco Injektorer tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco Injektorer tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare manuelle injektioner.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10uL
Produkttype HPLC Autosampler Syringe
Engangs Reusable
Volumen (metrisk) 10 μL
Til brug med (udstyr) Injector
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Standard faste nålesprøjter til Rheodyne/Valco™ Injektorer >