Få mere at vide
Welch™ Standard membranpumpe
Artikelnummer. 12642895 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1,1 m³/t.
17 m³/t.
7,5 m³/t.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
12642895 1,1 m³/t. Hver
12662895 17 m³/t. Hver
11812253 7,5 m³/t. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12642895 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 411544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15300.00 DKK
    13537.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 1762.23 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Disse ikke-kemisk-resistente Welch Standard membranpumper karakteriseret ved et kompakt design, lang levetid og oliefri evakuering er designet til vandige og standard opgaver.
  • Disse ikke-kemikalie-resistente membranpumper, der er karakteriseret ved et kompakt design, lang levetid og oliefri evakuering, er designet til vandige og standardopgaver. Membranserien fra Welch er kendt for deres støjsvage og smidige drift. Dette er et resultat af løbende produktforbedringer og tætte relationer til vores kunder. Med deres lave vægt og kompakte design kan brugerne nemt flytte pumpen og bruge den på forskellige applikationer/placeringer.
  • Afhængig af de specifikke krav, Welch leverer 1, 2, 4 og 8-hoved membranpumper. De fås i en- eller flertrinskonfiguration med kontrolleret (ecoflex) eller ukontrolleret pumpehastighed. Ecoflex membranpumper er udstyret med en avanceret vakuumstyring, som gør det muligt at variere pumpehastigheden. Vakuumet kan justeres præcist til individuelle behov med det resultat, at processen forløber mere effektivt og er reproducerbar. Den yderligere trykreduktion muliggør destillation af blandinger næsten automatisk og uden fraktioneret drift. Ecoflex membranpumper garanterer en positiv økonomisk og økologisk balance med det resultat, at driftsomkostningerne kan reduceres med op til 80 %.
  • Anvendelser: Fysiske anvendelser, Vakuumovn, Industriel anvendelse, Udtørring, Filtrering, Gasprøveudtagning, Backingpumpe til turbomolekylære pumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 200 x 260 x 150 mm
Model- MP 101 V
Støjniveau < 45 dB
Vægt (engelsk) 22.7 lb.
Vægt (metrisk) 10.3 kg
Flowhastighed 1,1 m³/t.
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Membranpumpe
Antal pumpehoveder 4
Antal etaper 4
Maksimalt tryk <1 torr
Spænding 230 V
Til brug med (applikation) Fysiske anvendelser, vakuumovn, industriel anvendelse, udtørring, filtrering, gasprøveudtagning, støttepumpe til turbomolekylære pumper