Beskrivelse
- Udvalg og applikationer:
- Alle standard spredningsopgaver
- Formaling af dyre- og menneskevævsprøver i en række forskellige væsker og volumener
- Prøveforberedelse til ekstraktion og opløsning af organiske materialer
- Prøveforberedelse til medicinske diagnostiske procedurer samt DNA-analyse
- Udtræk af systemer / stoffer fra vegetabilske prøver
- Forstyrrelse af dyre- og menneskeceller
- Deagglomerering af forenede cellestrukturer
- Intensiv blanding
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard dispergeringsaggregat |
| Hastighed | 8 m/s |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,3 til 10 ml |
| Diameter (metrisk) sonde | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 101 mm |
| Model- | PT-DA 07 / 2EC-F101 |
| Emballagemængde | 1 stk. |