Få mere at vide
Kinematica Standard dispergeringsaggregat til PT 2500 E
Artikelnummer. 13486473 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) sonde:
12 mm
25 mm
Lydstyrkeområde (metrisk):
100 ml til 2 L
100 ml til 2,5 l
Hastighed:
21 m/s
26 m/s
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sonde Lydstyrkeområde (metrisk) Hastighed
13486473 25 mm 100 ml til 2,5 l 26 m/s
11980439 12 mm 100 ml til 2 L 21 m/s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13486473 Leverandør Kinematica Leverandørnr. 11030265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17923.50 DKK
    17175.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 748.37 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Bruger to rækker af tænder, er velegnet til et stort spektrum af laboratorieapplikationer og er pålidelig og effektiv.
  • Udvalg og applikationer:
    • Alle standard spredningsopgaver
    • Formaling af dyre- og menneskevævsprøver i en række forskellige væsker og volumener
    • Prøveforberedelse til ekstraktion og opløsning af organiske materialer
    • Prøveforberedelse til medicinske diagnostiske procedurer samt DNA-analyse
    • Udtræk af systemer / stoffer fra vegetabilske prøver
    • Forstyrrelse af dyre- og menneskeceller
    • Deagglomerering af forenede cellestrukturer
    • Intensiv blanding
Tekniske data
Produkttype Standard dispergeringsaggregat
Hastighed 26 m/s
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 ml til 2,5 l
Diameter (metrisk) sonde 25 mm
Længde (metrisk) 192 mm
Model- PT-DA 25/2FEC-E1
Emballagemængde 1 stk.