Beskrivelse
- Udvalg og applikationer:
- Alle standard spredningsopgaver
- Formaling af dyre- og menneskevævsprøver i en række forskellige væsker og volumener
- Prøveforberedelse til ekstraktion og opløsning af organiske materialer
- Prøveforberedelse til medicinske diagnostiske procedurer samt DNA-analyse
- Udtræk af systemer / stoffer fra vegetabilske prøver
- Forstyrrelse af dyre- og menneskeceller
- Deagglomerering af forenede cellestrukturer
- Intensiv blanding
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard dispergeringsaggregat |
| Hastighed | 21 m/s |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 100 ml til 2 L |
| Diameter (metrisk) sonde | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 192 mm |
| Model- | PT-DA 20/2EC-E19 |
| Emballagemængde | 1 stk. |