Få mere at vide
Corning™ Standard koniske bioprintdyser
Artikelnummer. 17780789 Shop alle Corning produkter
Måler:
22 G
25 g
27 G
Dysediameter (metrisk):
200μ m
250μ m
410μ m
Farve:
Blå
Klar
Rød
Artikelnummer. 17780789
Brand: Corning™ 6166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse standard koniske bioprintdyser er designet til brug med Matribot™ Bioprinter. De er lavet af polypropylen, har et hun-luer-stik og fås i 22G, 25G og 27G.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Har et hun-luer-stik
  • Fås i 22 G, 25 G og 27 G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Produkttype Bioprinting dyse
Materiale Polypropylen
Dysediameter (metrisk) 250μ m
Oversigt Feature hun Luer Connector
Måler 25 g
Længde (engelsk) 1,26 tommer.
Længde (metrisk) 32 mm
Mængde 50 dyser